Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - fosfin
Artikelnummer. p-4909574
Komponenter målt:
Fosfin 0,01/a
Fosfin 0,1/C
Måleområde:
0,01 til 1 ppm
0,1 til 3 ppm
Fugtighedsområde:
40 mg/L (maks.)
Mindre end 20 mg/l
Antal slagtilfælde:
1/3
3/10
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10085891
Brand: Dräger™ 8101611
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  1. For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Oversigt Kortsigtede gasdetektorrør
Komponenter målt Fosfin 0,01/a
Fugtighedsområde Mindre end 20 mg/l
Måleområde 0,01 til 1 ppm
Antal slagtilfælde 3/10
Mængde 10
Svartid 2,5 til 8 min.
Temperaturområde (engelsk) 35,6 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 2° til 40 °C