Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - fosfin
Artikelnummer. 15504943
Skift visning
Komponenter målt:
Fosfin 0,01/a
Fosfin 0,1/C
Måleområde:
0,01 til 1 ppm
0,1 til 3 ppm
Fugtighedsområde:
40 mg/L (maks.)
Mindre end 20 mg/l
Antal slagtilfælde:
1/3
3/10
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Komponenter målt Måleområde Fugtighedsområde Antal slagtilfælde Pakningsstørrelse
15504943 Fosfin 0,1/C 0,1 til 3 ppm 40 mg/L (maks.) 1/3 Hver
10085891 Fosfin 0,01/a 0,01 til 1 ppm Mindre end 20 mg/l 3/10 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15504943 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8103711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 DKK
    1148.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 166.02 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
  1. For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Oversigt Kortsigtede gasdetektorrør
Komponenter målt Fosfin 0,1/C
Fugtighedsområde 40 mg/L (maks.)
Måleområde 0,1 til 3 ppm
Antal slagtilfælde 1/3
Mængde 10
Svartid 1 til 2,5 min.
Temperaturområde (engelsk) 35,6 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 2° til 40 °C