Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - De Tube Hydrogen Sulfide
Artikelnummer. p-4909655
Komponenter målt:
Hydrogensulfid 0,2%/a
Hydrogensulfid 0,2/a
Hydrogensulfid 0,2/b
Hydrogensulfid 2%/A
Hydrogensulfid 2/a
Hydrogensulfid 2/b
Hydrogensulfid, Svovldioxid 0,2%/A
Måleområde:
0,2 til 5 ppm
0,2 til 6 ppm
0,2 til 7 vol.%
2 til 200 ppm
2 til 40 vol.%
2 til 60 ppm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10473172
Brand: Dräger™ 8101961
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til gasdetektion
Bemærk: Udvidelse af det anførte måleområde er mulig for nogle detektorrør. Ring til Fishers kundeservice for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Hydrogensulfid 2/b
Fugtighedsområde 20mg/L
Måleområde 2 til 60 ppm
Antal slagtilfælde 1
Mængde 10
Svartid 30 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • drager tubes hydrogen sulphide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.