Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - De Tube Hydrogen Sulfide
Beskrivelse
Bemærk: Udvidelse af det anførte måleområde er mulig for nogle detektorrør. Ring til Fishers kundeservice for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Hydrogensulfid 2/a |
| Til brug med (udstyr) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Type | Gas Detection Tube |
| Fugtighedsområde | 3 til 30 mg/l |
| Måleområde | 2 til 200 ppm |
| Antal slagtilfælde | 1/10 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 3,5 min./20 sek. |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 40 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- drager tubes
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrogen sulphide