Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - De Tube Hydrogen Sulfide
Artikelnummer. 10473172
Skift visning
Komponenter målt:
Hydrogensulfid 0,2%/a
Hydrogensulfid 0,2/a
Hydrogensulfid 0,2/b
Hydrogensulfid 2%/A
Hydrogensulfid 2/a
Hydrogensulfid 2/b
Hydrogensulfid, Svovldioxid 0,2%/A
Måleområde:
0,2 til 5 ppm
0,2 til 6 ppm
0,2 til 7 vol.%
2 til 200 ppm
2 til 40 vol.%
2 til 60 ppm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Komponenter målt Måleområde unitSize
10473172 Hydrogensulfid 2/b 2 til 60 ppm Pakke med 10
10347892 Hydrogensulfid 0,2/a 0,2 til 5 ppm Pakke med 10
10388421 Hydrogensulfid, Svovldioxid 0,2%/A 0,2 til 7 vol.% Hver
10153671 Hydrogensulfid 0,2%/a 0,2 til 7 vol.% Pakke med 10
10010022 Hydrogensulfid 0,2/b 0,2 til 6 ppm Pakke med 10
12951677 Hydrogensulfid 2%/A 2 til 40 vol.% Hver
15365442 Hydrogensulfid 2/a 2 til 200 ppm Pakke med 10
10559722 Hydrogensulfid 2/a 2 til 200 ppm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10473172 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8101961
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til gasdetektion
Bemærk: Udvidelse af det anførte måleområde er mulig for nogle detektorrør. Ring til Fishers kundeservice for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Hydrogensulfid 2/b
Fugtighedsområde 20mg/L
Måleområde 2 til 60 ppm
Antal slagtilfælde 1
Mængde 10
Svartid 30 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • drager tubes hydrogen sulphide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.