Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - De Tube Hydrogen Sulfide
Komponenter målt:
Hydrogensulfid 0,2%/a
Hydrogensulfid 0,2/a
Hydrogensulfid 0,2/b
Hydrogensulfid 2%/A
Hydrogensulfid 2/a
Hydrogensulfid 2/b
Hydrogensulfid, Svovldioxid 0,2%/A
Måleområde:
0,2 til 5 ppm
0,2 til 6 ppm
0,2 til 7 vol.%
2 til 200 ppm
2 til 40 vol.%
2 til 60 ppm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Bemærk: Udvidelse af det anførte måleområde er mulig for nogle detektorrør. Ring til Fishers kundeservice for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Hydrogensulfid, Svovldioxid 0,2%/A |
| Fugtighedsområde | 40mg/L |
| Måleområde | 0,2 til 7 vol.% |
| Antal slagtilfælde | 1+2 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 2 min. |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 40 °C |