Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - De Tube Hydrogen Sulfide
Komponenter målt:
Hydrogensulfid 0,2%/a
Hydrogensulfid 0,2/a
Hydrogensulfid 0,2/b
Hydrogensulfid 2%/A
Hydrogensulfid 2/a
Hydrogensulfid 2/b
Hydrogensulfid, Svovldioxid 0,2%/A
Måleområde:
0,2 til 5 ppm
0,2 til 6 ppm
0,2 til 7 vol.%
2 til 200 ppm
2 til 40 vol.%
2 til 60 ppm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Hætteglas af glas
- Kalibreret 100mL prøve af luft trukket gennem rør med Drager Accuro™ bælgepumpe
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Hydrogensulfid 0,2/a |
| Måleområde | 0,2 til 5 ppm |
| Mængde | 10/kasse |