Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - De Tube Hydrogen Sulfide
Beskrivelse
Bemærk: Udvidelse af det anførte måleområde er mulig for nogle detektorrør. Ring til Fishers kundeservice for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Hydrogensulfid 0,2/b |
| Type | Gas Detection Tube |
| Fugtighedsområde | 20mg/L |
| Måleområde | 0,2 til 6 ppm |
| Antal slagtilfælde | 1 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 55 sek. |
| Temperaturområde (engelsk) | 59 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 15° til 40 °C |