Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Klor
Artikelnummer. 15778659
Skift visning
Måleområde:
0,2 til 30
0,3 til 5
50 til 500
Rørtype:
Klor 0,2/a
Klor 0,3/b2
Klor 50/a
Fugtighedsområde:
Ikke relevant
Mindre end 15 mg/l
Mindre end 40 mg/l
Antal slagtilfælde:
1
10/1
20
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Rørtype Fugtighedsområde Antal slagtilfælde Pakningsstørrelse
15778659 50 til 500 Klor 50/a Mindre end 40 mg/l 1 Pakke med 10
10558292 0,3 til 5 Klor 0,3/b2 Mindre end 15 mg/l 20 Pakke med 10
10178231 0,2 til 30 Klor 0,2/a Ikke relevant 10/1 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15778659 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. CH20701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 DKK
    1310.07 DKK / Pakke med 10
    Spare 189.93 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Klor
Fugtighedsområde Mindre end 40 mg/l
Måleområde 50 til 500
Antal slagtilfælde 1
Mængde 10
Svartid 20 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 10° til 40 °C
Rørtype Klor 50/a