Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±1 ml |
| Klasse | B |
| Kalibrering | At indeholde |
| Skala | Præget |
| Mængde | 10 |
| Gradueringer | 1 mL |
| Grænse for fejl | 1.0 mL |
| Maks. Temperatur | 80 °C |
| Vis mere |