Få mere at vide
Kartell™ Målekander i kort form af polypropylen
Artikelnummer. p-8000640
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Gradueringer:
25mL
50mL
250mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 36
Pakke med 48
Pakke med 60
Artikelnummer. 15895497
Brand: Kartell™ 0115600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og fremragende kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Kortformede kander af polypropylen giver en økonomisk og sikker løsning til måling og hældning af væsker i laboratoriet.
  • Permanente støbte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Meget gennemsigtig, især når den er fyldt med væske
  • Tommelfingergreb på håndtaget skaber stabilitet og drypfri tud minimerer spild ved hældning af væske
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Form Kort
Materiale Polypropylen
Gradueringer 25mL
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 116 mm
Diameter (metrisk) 90 mm