Få mere at vide
Kartell™ Målekander i kort form af polypropylen
Beschreibung
- Permanente støbte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Meget gennemsigtig, især når den er fyldt med væske
- Tommelfingergreb på håndtaget skaber stabilitet og drypfri tud minimerer spild ved hældning af væske
- Velegnet til fødevarer
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Form | Kort |
| Materiale | Polypropylen |
| Gradueringer | 25mL |
| Uddannet | Ja |
| Højde (metrisk) | 116 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?