Få mere at vide
Kartell™ Målekander i kort form af polypropylen
Artikelnummer. 15825507
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Gradueringer:
25mL
50mL
250mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 36
Pakke med 48
Pakke med 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
15825507 5000 mL 250mL Pakke med 12
15895497 500 mL 25mL Pakke med 60
15805507 1000 mL 50mL Pakke med 48
15815507 2000 mL 50mL Pakke med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15825507 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0116000
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og fremragende kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Kortformede kander af polypropylen giver en økonomisk og sikker løsning til måling og hældning af væsker i laboratoriet.
  • Permanente støbte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Meget gennemsigtig, især når den er fyldt med væske
  • Tommelfingergreb på håndtaget skaber stabilitet og drypfri tud minimerer spild ved hældning af væske
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Farve Gennemskinnelig
Form Kort
Materiale Polypropylen
Gradueringer 250mL
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 225 mm
Diameter (metrisk) 190 mm