Få mere at vide
Kartell™ Målekander i kort form af polypropylen
Beskrivelse
- Permanente støbte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Meget gennemsigtig, især når den er fyldt med væske
- Tommelfingergreb på håndtaget skaber stabilitet og drypfri tud minimerer spild ved hældning af væske
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Form | Kort |
| Materiale | Polypropylen |
| Gradueringer | 50mL |
| Uddannet | Ja |
| Højde (metrisk) | 131 mm |
| Diameter (metrisk) | 116 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |