Få mere at vide
Hirschmann™ Kort konisk centrifugerør
Artikelnummer. 13178019
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 13178019
Brand: Hirschmann™ 6100101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spin prøver på minimal plads. Hirschmann™ Short Conical Centrifuge Tube er ideel til spinding af biologiske prøver og adskillelse af faste stoffer fra væsker.
  • Kort konisk form
  • Ikke dimitteret
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Bund form Konisk
Diameter (metrisk) 16 mm