missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SHIN 1
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18799616
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18799616 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18799616 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6998/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent SHMT inhibitor

SHIN 1 is a potent serine hydroxymethyltransferase (SHMT) inhibitor (IC50 values are 5 and 13 nM at SHMT1 and SHMT2, respectively). Inhibits growth of HCT-116 cells in vitro (IC50 = 870 nM). Unstable in liver microsome assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Amino-1,4-dihydro-4-[5-(hydroxymethyl)[1,1-biphenyl]-3-yl]-3-methyl-4-(1-methylethyl)pyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile
CAS 2146095-85-2
Mængde 5 mg
Mål Other Transferase Inhibitors
Molekylær formel C24H24N4O2
Formel vægt 3081
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.