Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu Split / Splitless Liner med mellemsvanehals
Artikelnummer. 12994011
Skift visning
Produkttype:
GC Inlet-liner, split/splitless liner med midter-gooseneck
GC indløbsforing
Mængde:
1 stk.
25/pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
12994011 GC indløbsforing 1 stk. Hver
12904021 GC indløbsforing 25/pakke Pakke med 25
12994001 GC Inlet-liner, split/splitless liner med midter-gooseneck 5/pakke Pakke med 5
12984011 GC indløbsforing 5/pakke Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12994011 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 09208501
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
  • Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med Shimazdu-instrumenter
Tekniske data
Produkttype GC indløbsforing
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 95 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 3.4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm