Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu GC-2010 Liners
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Shimadzu instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lige LVI Liner med uld |
| Oversigt | GC-2010 Liners |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.5 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.1 mm |
| Til brug med (udstyr) | Shimadzu Instrumenter |
| Liner materiale | Borosilikatglas |