missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu 2010 Split / Splitless FocusLiner

The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds

Brand:  Trajan Scientific and Medical™ 09205901

 View more versions of this product

Product Code. 12943991

  • 392.00 DKK / Each
Only null left
Estimated Shipment: 04-09-2025
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

DescripciĂłn

DescripciĂłn

  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Shimadzu instruments
Especificaciones

Especificaciones

1 Ea.
GC Inlet Liner
5 mm
95 mm
3.4 mm
Shimadzu 2010 GC Instruments
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Promociones

Promociones

CorrecciĂłn del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

TĂ­tulo del producto
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu 2010 Split / Splitless FocusLiner >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado