missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Shikonin, MedChemExpress
Beskrivelse
Shikonin is a major component of a Chinese herbal medicine named zicao. Shikonin is a potent TMEM16A chloride channel inhibitor with an IC50 of 6.5 μM. Shikonin is a specific pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor and can also inhibit TNF-α and NF-κB pathway. Shikonin decreases exosome secretion through the inhibition of glycolysis. Shikonin inhibits AIM2 inflammasome activation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Shikonin |
| CAS | 517-89-5 |
| Farve | Dark Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H16O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | C.I. 75535 Isoarnebin 4 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (86.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C1C([C@H](O)C/C=C(C)/C)=CC(C2=C1C(O)=CC=C2O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.3 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?