Få mere at vide
Shikimsyre, TRC
Artikelnummer. 17941005
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17941005 2.5 g 2.5g
17964595 1 g -
17934705 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17941005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS3571002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-59-0
Molekylær formel C7 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 174.15
Synonym 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (3R,4S,5R)- (9CI, ACI), (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid (ACI), 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3,4,5-trihydroxy-, [3R-(3α,4α,5β)]- (ZCI), (-)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, (-)-Shikimic acid, L-Shikimic acid, [3R-(3α,4α,5β)]-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, NSC 59257, Shikimic acid
IUPAC navn (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohexen-1-carboxylsyre
SMIL O[C@@H]1CC(=C[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Shikimic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)/t4-,5-,6-/m1/s1
Formel vægt 174.0528
Procent renhed >95%