Få mere at vide
Shikimic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428996
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16428996 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16428996 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0130
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Shikimic acid is a key metabolic intermediate of the aromatic amino acid biosynthesis pathway, found in microbes and plants.
Shikimic acid is a key metabolic intermediate of the aromatic amino acid biosynthesis pathway, found in microbes and plants.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Shikimic acid
CAS 138-59-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H10O5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : 130 mg/mL (746.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)O
Molekylvægt (g/mol) 174.15
Formel vægt 174.15
Procent renhed 99.15%
Grad Research
Fysisk form Solid