Få mere at vide
Shikiminsyre-ethylester, TRC
Artikelnummer. 30137874
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137874 1 g
30132680 2.5 g
30004522 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS3571051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101769-63-5
Molekylær formel C9H14O5
Molekylvægt (g/mol) 202.2
Synonym (3R,4S,5R)-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester;[3R-(3alpha,4alpha,5beta)]-Trihydroxy1-Cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Shikimate
IUPAC navn ethyl (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohexen-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Shikimic Acid Ethyl Ester
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H14O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3,6-8,10-12H,2,4H2,1H3/t6-,7-,8-/m1/s1
Formel vægt 202.0841