Få mere at vide
Shikimic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Shikimic Acid Ethyl Ester |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3,6-8,10-12H,2,4H2,1H3/t6-,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 202.0841 |