Få mere at vide
Shikimate-3-phosphate Trisodium Salt (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Shikimate-3-phosphate Trisodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11O8P.3Na/c8-4-1-3(7(10)11)2-5(6(4)9)15-16(12,13)14;;;/h2,4-6,8-9H,1H2,(H,10,11)(H2,12,13,14);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5-,6+;;;/m1.../s1 |
| Formel vægt | 319.965 |
| Procent renhed | >95% |