Beskrivelse
- Length of 76.2 cm (30 in.)
- For use with GSIOC communicating instruments
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | GSIOC Kommunikationsinstrumenter |
| Type | GSIOC Cable |
| Længde (metrisk) | 76.2 cm |
| Længde (engelsk) | 30 in. |
| Produktlinje | ALH Product Line |