Få mere at vide
Invitrogen™ Human ShhN (SHH) ELISA Kit
Artikelnummer. 15485123
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15485123
Brand: Invitrogen™ EHSHH
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human ShhN (SHH) ELISA kvantificerer Hu SHH i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu SHH. Metodens princip The Human SHH solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Sonic Hedgehog (SHH), som kun udtrykkes under embryogenese, er medvirkende til at mønstre det tidlige embryo. Det er blevet impliceret som det induktive nøglesignal i mønsterdannelsen af det ventrale neuralrør, den anterior-posteriore lemakse og de ventrale somitter. Af tre humane proteiner, der viser sekvens og funktionel lighed med Sonic Hedgehog-proteinet fra Drosophila, er dette protein det mest lignende. Proteinet er fremstillet som en precursor, der spaltes autokatalytisk, den N-terminale del er opløselig og indeholder signalaktiviteten, mens den C-terminale del er involveret i precursorbehandling. Endnu vigtigere er det, at det C-terminale produkt kovalent binder en kolesteroldel til det N-terminale produkt, hvilket begrænser det N-terminale produkt til celleoverfladen og forhindrer det i frit at diffundere gennem det udviklende embryo. Defekter i dette protein eller i dets signalvej er en årsag til holoprosencephaly (HPE), en lidelse, hvor den udviklende forhjerne ikke kan adskilles korrekt i højre og venstre hemisfære. HPE manifesteres af ansigtsdeformiteter. Derudover menes det, at mutationer i dette gen eller i dets signalvej kan være ansvarlige for VACTERL syndrom, som er karakteriseret ved vertebrale defekter, anal atresi, tracheoesophageal fistel med esophageal atresi, radial og renal dysplasi, hjerteanomalier og abnormiteter i lemmer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q15465
Analyseområde 40,96 til 10.000 pg/ml
Assay følsomhed 8 pg/mL
Kalibreringsområde 8 pg/ml til 10.000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Proteaser, Peptidaser& Inhibitorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70 p70, 4, IL-1, IL-1, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TIMP-1, TIF-2, T, TIMP-2, T. TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 6469
Gen symbol HHG1,HLP3,HPE3,MCOPCB5,SMMCI,TPT,TPTPS
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Udvikling
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym tcag7.582, HHG1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, SMMCI, TPT, TPTPS
Mål SHH
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min