Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hylder til Heratherm™ Ovne og inkubatorer
Artikelnummer. 12695316 Shop alle Thermo Scientific produkter
Dybde (engelsk):
11,4 tommer
12,9 tommer
14,8 tommer
19,8''
20,2 tommer.
21,06 tommer.
Bredde (engelsk):
11,4 tommer
12,9 tommer
14,8 tommer
19,8 tommer
20,2 tommer.
21,06 tommer.
38,74 tommer.
Til brug med (udstyr):
Heratherm Advanced Protocol Oven 400I OMH 400 og General Protocol Incubator 400l IGS400
Heratherm Advanced Protocol Oven 750I OMH 750 400 V
Heratherm Advanced Protocol Oven 750l OMH 750 og General Protocol Incubator 750l IGS750
Heratherm Advanced Protocol Security Incubator 400l imh400-s og General Protocol Incubator 400l
Heratherm Advanced Protocol Security Incubator 750l imh750-s og General Protocol Incubator 750l
Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 100l
Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 180l
Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 60l
Heratherm Generel Protokol Mikrobiologisk Inkubator 180l
Heratherm Generel protokol Mikrobiologisk inkubator 100L
Heratherm Generel protokol Mikrobiologisk inkubator 60l
Heratherm Kompakt mikrobiologisk inkubator
Pakningsstørrelse:
Hver
Længde (engelsk):
12,9 tommer
17,2''
20,7 tommer.
Artikelnummer. 12695316
Brand: Thermo Scientific™ 50135246
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perforerede hylder og trådnet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Heratherm Advanced Protocol Oven 750l OMH 750 og General Protocol Incubator 750l IGS750
Type Hylde
Inkluderer (2) Hyldestøtter
Bredde (engelsk) 21,06 tommer.
Bredde (metrisk) 49.08 cm
Dybde (engelsk) 21,06 tommer.
Dybde (metrisk) 49.8 cm