Beskrivelse
Perforerede hylder og trådnet
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Adv Prot/Gen Inkubator 400l |
| Type | Hylde |
| Inkluderer | (2) Hyldestøtter |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (engelsk) | 20,7 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 21,06 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 49.08 cm |
| Dybde (engelsk) | 21,06 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 49.8 cm |