Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hylder til Heratherm™ Ovne og inkubatorer
Artikelnummer. 11621571 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dybde (engelsk):
11,4 tommer
12,9 tommer
14,8 tommer
19,8''
20,2 tommer.
21,06 tommer.
Bredde (engelsk):
11,4 tommer
12,9 tommer
14,8 tommer
19,8 tommer
20,2 tommer.
21,06 tommer.
38,74 tommer.
Til brug med (udstyr):
Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l
Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l
Adv Prot/Gen Inkubator 400l
Adv Prot/Gen Inkubator 750l
Heratherm Adv Prot Inkubator 100l
Heratherm Adv Prot Inkubator 180l
Heratherm Adv Prot ovn 750I 400V
Heratherm Adv Protocol Incubator 60l
Heratherm Generel Inkubator 100L
Heratherm Generel Inkubator 60l
Heratherm Generel rugemaskine 180l
Heratherm Kompakt rugemaskine
Pakningsstørrelse:
Hver
Længde (engelsk):
12,9 tommer
17,2''
20,7 tommer.
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (engelsk) Bredde (engelsk) Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse Længde (engelsk)
11621571 11,4 tommer 11,4 tommer Heratherm Kompakt rugemaskine Hver -
10784222 14,8 tommer 14,8 tommer Heratherm Generel Inkubator 100L Hver 12,9 tommer
10600601 12,9 tommer 12,9 tommer Heratherm Generel rugemaskine 180l Hver 12,9 tommer
10841481 14,8 tommer 14,8 tommer Heratherm Generel Inkubator 60l Hver 12,9 tommer
10363940 12,9 tommer 12,9 tommer Heratherm Adv Prot Inkubator 100l Hver 17,2''
10598290 12,9 tommer 12,9 tommer Heratherm Adv Protocol Incubator 60l Hver 12,9 tommer
10160060 19,8'' 19,8 tommer Heratherm Adv Prot Inkubator 180l Hver 17,2''
12665316 21,06 tommer. 21,06 tommer. Adv Prot/Gen Inkubator 400l Hver 20,7 tommer.
12675316 21,06 tommer. 38,74 tommer. Adv Prot/Gen Inkubator 750l Hver -
12685316 21,06 tommer. 21,06 tommer. Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l Hver -
12605326 20,2 tommer. 20,2 tommer. Heratherm Adv Prot ovn 750I 400V Hver -
12695316 21,06 tommer. 21,06 tommer. Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l Hver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11621571 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50125605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.62 DKK
    348.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 40.19 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Perforerede hylder og trådnet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Heratherm Kompakt rugemaskine
Type Hylde
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 1
Længde (metrisk) 18.03 cm
Bredde (engelsk) 11,4 tommer
Bredde (metrisk) 18.03 cm
Dybde (engelsk) 11,4 tommer
Dybde (metrisk) 28.9 cm