Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hylder til Heratherm™ Ovne og inkubatorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Dybde (engelsk):
11,4 tommer
12,9 tommer
14,8 tommer
19,8''
20,2 tommer.
21,06 tommer.
Bredde (engelsk):
11,4 tommer
12,9 tommer
14,8 tommer
19,8 tommer
20,2 tommer.
21,06 tommer.
38,74 tommer.
Til brug med (udstyr):
Heratherm Advanced Protocol Oven 400I OMH 400 og General Protocol Incubator 400l IGS400
Heratherm Advanced Protocol Oven 750I OMH 750 400 V
Heratherm Advanced Protocol Oven 750l OMH 750 og General Protocol Incubator 750l IGS750
Heratherm Advanced Protocol Security Incubator 400l imh400-s og General Protocol Incubator 400l
Heratherm Advanced Protocol Security Incubator 750l imh750-s og General Protocol Incubator 750l
Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 100l
Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 180l
Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 60l
Heratherm Generel Protokol Mikrobiologisk Inkubator 180l
Heratherm Generel protokol Mikrobiologisk inkubator 100L
Heratherm Generel protokol Mikrobiologisk inkubator 60l
Heratherm Kompakt mikrobiologisk inkubator
Længde (engelsk):
12,9 tommer
17,2''
20,7 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Perforerede hylder og trådnet
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 180l |
| Type | Hylde |
| Inkluderer | 1 hylde, 2 hyldestøtter |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal hylder | 1 |
| Længde (engelsk) | 17,2'' |
| Bredde (engelsk) | 19,8 tommer |
| Bredde (metrisk) | 50.2 cm |
| Dybde (engelsk) | 19,8'' |
| Dybde (metrisk) | 50.2 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto