Få mere at vide
Labconco™ Hylder til FreeZone™ Frysetørrere
Artikelnummer. 15777807 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Størrelse:
Høj
Kort
Antal hylder:
3
5
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Antal hylder Pakningsstørrelse
15777807 Høj 5 Hver
15767807 Kort 3 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15777807 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7317200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10380.00 DKK
    8853.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 1526.25 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Plads til bulkprøver, mikrotiterplader, hætteglas eller serumflasker til bulktørring.
  • Aftagelige aluminiumshylder med en diameter på 10 tommer med 1/4 tommer kant
  • Hylder glider ind i rustfri stålstøtte
  • Inkluderer 3 gummifødder
  • Design giver mulighed for fleksibel hyldehøjdeafstand
  • Hylden kan placeres i fryseren for at forfryse prøven for hurtig ilægning
  • Designet til at passe inde i tørrekamre (sælges separat)
  • Fås også: Opvarmede hylder, der inkluderer omgivende til +°40 C (+°104 F) variabel varmeregulering på modeller fremstillet 2016 og tidligere og op til +°60 C (+140 °F) på modeller 2017 og senere (kontakt din Fisher-kundeservicerepræsentant for detaljer).
Tekniske data
Type Produkthylder
Kapacitet (metrisk) 250 L
Antal hylder 5
Materiale Rustfrit stål
Størrelse Høj
Til brug med (applikation) Plads til bulkprøver, mikrotiterplader, hætteglas eller serumflasker til bulktørringsapplikationer
Til brug med (udstyr) FreeZone™ Tørringskamre
Inkluderer Fem aluminiumshylder med 1/4'' fælge, en rustfri stålstøtte og tre gummifødder
Bredde (engelsk) 10,4 tommer
Højde (engelsk) 17,5''
Højde (metrisk) 44.45 cm
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Længde (metrisk) 27.7 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 7 lb.
Vægt (engelsk) 5.5 lb.