Få mere at vide
Labconco™ Hylder til FreeZone™ Frysetørrere
Artikelnummer. 15767807 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Størrelse:
Høj
Kort
Antal hylder:
3
5
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Antal hylder Pakningsstørrelse
15767807 Kort 3 Hver
15777807 Høj 5 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15767807 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7317100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7905.00 DKK
    6743.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 1161.88 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Plads til bulkprøver, mikrotiterplader, hætteglas eller serumflasker til bulktørring.
  • Aftagelige aluminiumshylder med en diameter på 10 tommer med 1/4 tommer kant
  • Hylder glider ind i rustfri stålstøtte
  • Inkluderer 3 gummifødder
  • Design giver mulighed for fleksibel hyldehøjdeafstand
  • Hylden kan placeres i fryseren for at forfryse prøven for hurtig ilægning
  • Designet til at passe inde i tørrekamre (sælges separat)
  • Fås også: Opvarmede hylder, der inkluderer omgivende til +°40 C (+°104 F) variabel varmeregulering på modeller fremstillet 2016 og tidligere og op til +°60 C (+140 °F) på modeller 2017 og senere (kontakt din Fisher-kundeservicerepræsentant for detaljer).
Tekniske data
Type Produkthylder
Kapacitet (metrisk) 150 L
Antal hylder 3
Materiale Rustfrit stål
Størrelse Kort
Til brug med (applikation) Plads til bulkprøver, mikrotiterplader, hætteglas eller serumflasker til bulktørringsapplikationer
Til brug med (udstyr) FreeZone™ Tørringskamre
Inkluderer Tre aluminiumshylder med 1/4'' fælge, en rustfri stålstøtte og tre gummifødder
Bredde (engelsk) 10,4 tommer
Højde (engelsk) 9,8''
Højde (metrisk) 24.9 cm
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Længde (metrisk) 27.7 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 4.5 lb.
Vægt (engelsk) 3.5 lb.