Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Hylde
Artikelnummer. 15876392 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12,95 x 14,80 tommer. (329 x 376 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15876392 12,95 x 14,80 tommer. (329 x 376 mm) Hver
1 options
Artikelnummer. 15876392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    992.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 107.69 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Materiale: Rustfrit stål; Til brug med:Isotemp gravity Inkubator, 2,6 cu. ft.
  • Materiale: Rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Isotemp gravity inkubator, 2,6 cu. ft.
Materiale Rustfrit stål
Type Hylde
Dimensioner (L x B) 12,95 x 14,80 tommer. (329 x 376 mm)