Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Hylde
Artikelnummer. 15856392 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
16,61 x 15,20 tommer. (422 x 386 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
15856392 16,61 x 15,20 tommer. (422 x 386 mm) Hver
1 options
Artikelnummer. 15856392
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Materiale: Tråd; Til brug med:Isotemp gravity konvektionsovn/inkubator, 3,7/4,0 cu. ft.
  • Materiale: Rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Isotemp gravity konvektionsovn/inkubator, 3,7/4,0 cu. ft.
Materiale Tråd
Type Hylde
Dimensioner (L x B) 16,61 x 15,20 tommer. (422 x 386 mm)