Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Hylde
Artikelnummer. 15846392 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
15,20 x 12,28 tommer. (386 x 312 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15846392 15,20 x 12,28 tommer. (386 x 312 mm) Hver
1 options
Artikelnummer. 15846392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 DKK
    1014.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 115.31 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Materiale: Tråd; Til brug med:Isotemp gravity konvektionsovn/inkubator, 2,3/2,5 cu. ft.
  • Materiale: Rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Isotemp gravity konvektionsovn/inkubator, 2,3/2,5 cu. ft.
Materiale Tråd
Type Hylde
Dimensioner (L x B) 15,20 x 12,28 tommer. (386 x 312 mm)