Få mere at vide
Justrite Hylder til EN-skab 226-EN 2903
Model-:
JCBS120S00
JCBS60S000
JCBSROLL00
Længde (metrisk):
49 cm
109 cm
Beskrivelse
- Vælg mellem rustfrit stål eller epoxybelagte hylder
- Valg af monterede eller udtrækkelige hylder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | EN Skab 226-EN |
| Længde (metrisk) | 49 cm |
| Model- | JCBS60S000 |
| Bredde (metrisk) | 42 cm |
| Farve | Lysegrå |
| Materiale | Stål |
| Produkttype | Hylde |