Få mere at vide
Justrite Hylder til EN-skab 226-EN 2903
Artikelnummer. 17792388
Model-:
JCBS120S00
JCBS60S000
JCBSROLL00
Længde (metrisk):
49 cm
109 cm
Artikelnummer. 17792388
Brand: Justrite JCBS60S000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ekstra hyldetilbehør til EN-skabe 226-EN. Valg af monterede eller udtrækkelige hylder i rustfrit stål eller epoxybelagt finish.
  • Vælg mellem rustfrit stål eller epoxybelagte hylder
  • Valg af monterede eller udtrækkelige hylder
Tekniske data
Til brug med (udstyr) EN Skab 226-EN
Længde (metrisk) 49 cm
Model- JCBS60S000
Bredde (metrisk) 42 cm
Farve Lysegrå
Materiale Stål
Produkttype Hylde