Få mere at vide
Justrite Hylder til EN-skab 226-EN 2903
Beskrivelse
- Vælg mellem rustfrit stål eller epoxybelagte hylder
- Valg af monterede eller udtrækkelige hylder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | EN Kabinet 226-EN 2903 |
| Længde (metrisk) | 42 cm |
| Hylde Type | Træk ud |
| Bredde (metrisk) | 49 cm |
| Farve | Lysegrå |
| Materiale | Stål |
| Produkttype | Hylde |