Få mere at vide
Justrite Hylder til EN-skab 226-EN 2903
Artikelnummer. 17712378
Skift visning
Farve:
Lysegrå
Rustfrit stål
Hylde Type:
Installeret
Træk ud
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Hylde Type
17712378 Rustfrit stål Træk ud
17722378 Rustfrit stål Installeret
17732378 Lysegrå Installeret
17742378 Lysegrå Træk ud
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17712378 Leverandør Justrite Leverandørnr. JCB60IS000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.05 DKK
    895.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 134.44 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstra hyldetilbehør til EN-skabe 226-EN. Valg af monterede eller udtrækshylder i rustfrit stål eller epoxybelagt finish.
  • Vælg mellem rustfrit stål eller epoxybelagte hylder
  • Valg af monterede eller udtrækkelige hylder
Tekniske data
Til brug med (udstyr) EN Kabinet 226-EN 2903
Længde (metrisk) 42 cm
Hylde Type Træk ud
Bredde (metrisk) 49 cm
Farve Rustfrit stål
Materiale Stål
Produkttype Hylde