Få mere at vide
Justrite Hylder til EN Skab 226-EN
Artikelnummer. p-7227328
Farve:
Lysegrå
Rustfrit stål
Artikelnummer. 17782358
Brand: Justrite JCB120MY00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ekstra hyldetilbehør til EN-skabe 226-EN. Valg af monterede eller udtrækkelige hylder i rustfrit stål eller epoxybelagt finish.
  • Justrite Hylder til EN Skabe 226-EN.
  • Valg af monterede eller udtrækkelige hylder i rustfrit stål eller epoxybelagt finish.
Tekniske data
Dybde (metrisk) Eksteriør 42 cm
Dimensioner (D x B x H) 3.9 x 109 x 42 cm
Højde (metrisk) Udvendig 3.9 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 42 cm
Farve Rustfrit stål
Materiale Stål
Produkttype Hylde