Få mere at vide
Justrite Hylder til EN Skab 226-EN
Beskrivelse
- Justrite Hylder til EN Skabe 226-EN.
- Valg af monterede eller udtrækkelige hylder i rustfrit stål eller epoxybelagt finish.
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 42 cm |
| Dimensioner (D x B x H) | 3.9 x 109 x 42 cm |
| Højde (metrisk) Udvendig | 3.9 cm |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 42 cm |
| Farve | Rustfrit stål |
| Materiale | Stål |
| Produkttype | Hylde |