Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skalhætteglas
Beskrivelse
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. Disse halsløse hætteglas med indsatser sælges som sæt, inklusive polyethylen-push-in-hætter for at sikre korrekt pasform og funktion. Hætteglasudvalg omfatter klart glas, ravfarvet glas eller polypropylen. 8x35 mm hætteglas er designet specielt til Alcott Positive Displacement autosamplere. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
- Polyethylene SepCap with starburst center design eases syringe needle penetration
- Convenient vial kits include equal quantities of vials and caps
- Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
- Microsampling vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
Recommended for the following instruments:
- Alcott™
- Gilson™
- Shimadzu™
- Waters™ (Wisp 96 respectively 48 Position Carousel)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 250μL Polyspring Conical Insert |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |
| Farve | Clear |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 250 μL |
| Indsæt type | Polyspring Conical Insert |
| Volumen (metrisk) rest | <3μL |
| Grundstil | Pulled Point |
| Volumen (metrisk) i alt | 250 μL |
| Lukketype | Conical Insert (Polyspring) |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.