Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skalhætteglas
Artikelnummer. 12460238
Volumen (metrisk):
250 μL
275μ L
0.90 mL
1 mL
1.25 mL
2 mL
2,4 ml
2.4 mL
2,5 ml
3.75 mL
5,5 ml
5.5 mL
Lukketype:
Conical Insert (Polyspring)
Konisk indsats (Polyspring )
Plug
Plug/Cap
Prop
Stik/hætte
Mængde:
100
100 Pk.
100 stk.
1000
1000 Pk.
1000 pakker
200
200 Pk.
250 Pk.
500
500 Pk.
Discontinued
Udgået
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Farve:
Clear
Klar
Ravgul
Artikelnummer. 12460238
Brand: Thermo Scientific™ C401594
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. De fås i mange størrelser og sælges som sæt med hætter for at sikre korrekt pasform og funktion.
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. Disse halsløse hætteglas med indsatser sælges som sæt, inklusive polyethylen-push-in-hætter for at sikre korrekt pasform og funktion. Hætteglasudvalg omfatter klart glas, ravfarvet glas eller polypropylen. 8x35 mm hætteglas er designet specielt til Alcott Positive Displacement autosamplere. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
  • Polyethylen SepCap med starburst centerdesign letter indtrængning af sprøjtenåle
  • Praktiske hætteglassæt inkluderer lige store mængder hætteglas og hætter
  • Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt
  • Mikrosampling-hætteglas tillader maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser
Anbefales til følgende instrumenter:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Vand™ (Wisp 96 henholdsvis 48 positionskarrusel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt klart glas; PE SepCap; Starburst Center; 8x40mm; 0,75 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 0.90 mL
Indsæt type Fuseret indsats
Volumen (metrisk) rest <8μ L
Grundstil Tilspidset base
Volumen (metrisk) i alt 0.9 mL
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Prop
Højde (metrisk) 40 mm
Mængde 1000 Pk.
Type 0,7 ml Accuform Shell Vial
Lukkestørrelse 8 mm
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 0.7 mL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.