Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skalhætteglas
Artikelnummer. 12410248
Volumen (metrisk):
250 μl
275μ L
0,90 ml
1 ml
1,25 ml
2 ml
2,4 ml
2,5 ml
3,75 ml
5,5 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Lukketype:
Konisk indsats (Polyspring )
Konisk indsats (polyfjeder)
Prop
Stik/hætte
Mængde:
100
100 stk.
1000
1000 pakker
200
200 pakker
250 pakker
500
500 pakker
Udgået
Udgået
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 12410248
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. De fås i mange størrelser og sælges som sæt med hætter for at sikre korrekt pasform og funktion.
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. Disse halsløse hætteglas med indsatser sælges som sæt, inklusive polyethylen-push-in-hætter for at sikre korrekt pasform og funktion. Hætteglasudvalg omfatter klart glas, ravfarvet glas eller polypropylen. 8x35 mm hætteglas er designet specielt til Alcott Positive Displacement autosamplere. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
  • Polyethylen SepCap med starburst centerdesign letter indtrængning af sprøjtenåle
  • Praktiske hætteglassæt inkluderer lige store mængder hætteglas og hætter
  • Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt
  • Mikrosampling-hætteglas tillader maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser
Anbefales til følgende instrumenter:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Vand™ (Wisp 96 henholdsvis 48 positionskarrusel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 300 μL Polyspring Konisk indsats
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 275μ L
Indsæt type Polyspring Konisk indsats
Volumen (metrisk) rest <3 μL
Grundstil Præcisionspunkt
Volumen (metrisk) i alt 275μ L
Lukketype Konisk indsats (Polyspring )
Højde (metrisk) 29 mm
Mængde 100 stk.
Type Polyspring Konisk indsats
Volumen (metrisk) Brugbar 250 μL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.