Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skalhætteglas
Artikelnummer. 10407244
Skift visning
Volumen (metrisk):
250 μl
275μ L
0,90 ml
1 ml
1,25 ml
2 ml
2,4 ml
2,5 ml
3,75 ml
5,5 ml
Lukketype:
Konisk indsats (Polyspring )
Konisk indsats (polyfjeder)
Prop
Stik/hætte
Mængde:
100
100 stk.
1000
1000 pakker
200
200 pakker
250 pakker
500
500 pakker
Udgået
Udgået
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Lukketype Mængde unitSize
10407244 1,25 ml Prop 250 pakker -
11901523 1,25 ml Prop 200 Pakke med 200
12480238 250 μl Konisk indsats (polyfjeder) Udgået Pakke med 100
12410248 275μ L Konisk indsats (Polyspring ) 100 stk. Pakke med 100
12460238 0,90 ml Prop 1000 pakker Pakke med 1000
11995693 2,4 ml Prop 200 Pakke med 200
12463798 2,4 ml Prop 1000 pakker Pakke med 1000
11905346 5,5 ml Prop 100 stk. Pakke med 100
12440198 5,5 ml Prop Udgået Pakke med 100
15207308 3,75 ml Prop 1000 Pakke med 1000
12473588 1 ml Prop 1000 pakker Pakke med 1000
11588210 1 ml Stik/hætte - Pakke med 1000
12376858 2 ml Prop - Pakke med 1000
12777887 2,5 ml Prop 500 Pakke med 500
11568210 5,5 ml Prop 100 Pakke med 100
10492750 1,25 ml Prop 500 pakker Pakke med 500
11548210 1,25 ml Stik/hætte 200 Pakke med 200
11558210 1,25 ml Stik/hætte 200 pakker Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10407244 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C401595P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. De fås i mange størrelser og sælges som sæt med hætter for at sikre korrekt pasform og funktion.
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. Disse halsløse hætteglas med indsatser sælges som sæt, inklusive polyethylen-push-in-hætter for at sikre korrekt pasform og funktion. Hætteglasudvalg omfatter klart glas, ravfarvet glas eller polypropylen. 8x35 mm hætteglas er designet specielt til Alcott Positive Displacement autosamplere. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
  • Polyethylen SepCap med starburst centerdesign letter indtrængning af sprøjtenåle
  • Praktiske hætteglassæt inkluderer lige store mængder hætteglas og hætter
  • Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt
  • Mikrosampling-hætteglas tillader maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser
Anbefales til følgende instrumenter:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Vand™ (Wisp 96 henholdsvis 48 positionskarrusel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Polypropylen; SepCap; 1 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 1,25 ml
Volumen (metrisk) rest <80μ L
Grundstil Flad bund
Volumen (metrisk) i alt 1.25 mL
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Prop
Mængde 250 pakker
Lukkestørrelse 8 mm
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 1 mL
Højde (metrisk) 40 mm
Produkttype 1 mL Shell Vial
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.