Få mere at vide
Fisherbrand™ Skal Vial Kit, PP, klar, PE stik
Artikelnummer. 12970941 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,28 ml
4 ml
5,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
12970941 5,5 ml Pakke med 100
11561404 1,28 ml Pakke med 100
12980941 4 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12970941
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefalet til HPLC-brug.
  • Skalhætteglas og de passende propper kan også leveres som et 2-i1-KIT
  • Praktisk og billig kombination af hætteglas/lukning til ukritiske analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Shell Vial
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 14.65 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 5,5 ml
nr. pr. pakke 100
Lukkestørrelse 15
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 44.6 mm