Få mere at vide
Fisherbrand™ Skal Vial Kit, PP, klar, PE stik
Artikelnummer. 11561404 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,28 ml
4 ml
5,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11561404 1,28 ml Pakke med 100
12970941 5,5 ml Pakke med 100
12980941 4 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11561404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Anbefalet til HPLC-brug.
  • Skalflasker og de relevante stik kan også leveres som en 2-i-1 KIT
  • Praktisk og billig kombination af hætteglas og lukning til ukritiske analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 1,28 ml
nr. pr. pakke 100
Lukkestørrelse 8
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 40 mm