Få mere at vide
Fisherbrand™ Skalhætteglassæt, klart glas, PE-stik
Artikelnummer. p-7113972 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
2,3 ml
5,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11555914
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefalet til HPLC-brug.
  • Skalhætteglas og de passende propper kan også leveres som et 2-i1-KIT
  • Praktisk og billig kombination af hætteglas/lukning til ukritiske analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Shell Vial
Farve Klar
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2,3 ml
Lukkestørrelse 11
Markeringssted Nej