Få mere at vide
Fisherbrand™ Skalhætteglassæt, klart glas, PE-stik
Artikelnummer. 11516074 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,3 ml
5,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11516074 5,5 ml Pakke med 100
11555914 2,3 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11516074
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefalet til HPLC-brug.
  • Skalhætteglas og de passende propper kan også leveres som et 2-i1-KIT
  • Praktisk og billig kombination af hætteglas/lukning til ukritiske analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Shell Vial
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 14.65 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 5,5 ml
nr. pr. pakke 100
Lukkestørrelse 15
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 44.6 mm